Learn More
N-Nitroso Sertraline, TRC
Codice prodotto. 30465471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465471 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN12390050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso Sertraline
CAS 3006789-98-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C17H16Cl2N2O
Quantità 50 mg
Sinonimo N-[(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)tetralin-1-yl]-N-methyl-nitrous Amide, N-Nitrososertraline, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-N-nitroso-','(1S,4S)- (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C17H16Cl2N2O/c1-21(20-22)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
SMILES ClC(C(Cl)=C1)=CC=C1[C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](N(N=O)C)CC2
IUPAC Name N-[(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-N-methylnitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 335.23
Peso formulazione 334.064
Percent Purity >95