Learn More
N-Nitrosobenzylmethyl-d3-amine, CDN
Codice prodotto. 30328438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328438 0.05 g 0.05g
30325012 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30328438 Fornitore CDN N. del fornitore CDND71780.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3)
CAS 62845-80-1
Formula molecolare C8H7D3N2O
Quantità 0.05 g
Sinonimo Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9 CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine
InChI Formula InChI=1 S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name N-benzyl-N-(methyl-d3)nitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 153.2
Peso formulazione 153.1 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity