Learn More
N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, TRC
Codice prodotto. 18061110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18061110 100 mg 100mg
18003020 25 mg 25mg
18013420 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18061110 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN525225100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53609-64-6
Formula molecolare C6 H14 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Sinonimo 1,1'-(Nitrosoimino)bis[2-propanol], 2,2'-Dihydroxydipropylnitrosamine, DHPN, Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine, Diisopropanolnitrosamine, N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, N-Nitrosodiisopropanolamine, Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
IUPAC Name N,N-bis(2-hydroxypropyl)nitrous amide
SMILES CC(O)CN(CC(C)O)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 162.1004
Percent Purity >95%