Learn More
N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30007915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007915 100 mg 100mg
30012523 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN525250100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60599-38-4
Formula molecolare C6 H10 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 158.16
Sinonimo N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
IUPAC Name N,N-bis(2-oxopropyl)nitrous amide
SMILES CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 158.0691
Percent Purity >95%