Learn More
N-Nitrosodesipramine, TRC
Codice prodotto. 30041351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041351 50 mg 50mg
30040726 10 mg 10mg
30007382 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041351 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN13739050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57164-17-7
Formula molecolare C18H21N3O
Molecular Weight (g/mol) 295.38
Sinonimo 10,11-Dihydro-N-methyl-N-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine
IUPAC Name N-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosodesipramine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21N3O/c1-20(19-22)13-6-14-21-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)21/h2-5,7-10H,6,11-14H2,1H3
Peso formulazione 295.1685