Learn More
N-Nitrosodicyclohexylamine, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Nitrosodicyclohexylamine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| Peso formulazione | 210.1732 |
| Percent Purity | >95% |