Learn More
N-Nitrosodicyclohexylamine, TRC
Codice prodotto. 17933295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17933295 250 mg 250mg
17915095 50 mg 50mg
17913605 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17933295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN525550250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947-92-2
Formula molecolare C12 H22 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 210.32
Sinonimo N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
IUPAC Name N,N-dicyclohexylnitrous amide
SMILES O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosodicyclohexylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Peso formulazione 210.1732
Percent Purity >95%