Learn More
N-Nitrosodiethylamine, TRC
Codice prodotto. 17939839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17939839 10 g 10g
18040820 5 g 5g
18090720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17939839 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN52546510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55-18-5
Formula molecolare C4 H10 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 102.14
Sinonimo Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
IUPAC Name N,N-diethylnitrous amide
SMILES CCN(CC)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-diethylamine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 102.0793