Learn More
N-Nitrosodiisobutylamine, Mikromol
Descrizione
N-Nitrosodiisobutylamine, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Nitrosodiisobutylamine |
| CAS | 997-95-5 |
| Nomi componenti o analita | N-Nitrosodiisobutylamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H18 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)CN(CC(C)C)N=O |
| Vedi altri risultati |