Learn More
N-Nitrosodiisobutylamine, TRC
Codice prodotto. 17972595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17972595 50 mg 50mg
17993855 100 mg 100mg
17932505 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17972595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN52561050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 997-95-5
Formula molecolare C8 H18 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Sinonimo Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
IUPAC Name N,N-bis(2-methylpropyl)nitrous amide
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosodiisobutylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Peso formulazione 158.1419
Percent Purity >95%