Learn More
N-Nitrosodiisopropylamine, TRC
Codice prodotto. 18093140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18093140 5 mg 5mg
18083650 25 mg 25mg
18010950 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18093140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5256005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 601-77-4
Formula molecolare C6 H14 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 130.188
Sinonimo 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
IUPAC Name N,N-di(propan-2-yl)nitrous amide
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosodiisopropylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Peso formulazione 130.111
Percent Purity >95%