missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosodimethylamine (10 mg/mL in Ethanol), TRC

Codice prodotto. 30003738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003738 1 x 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30003738 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT91001X5ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Nomi componenti o analita N-Nitrosodimethylamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H6 N2 O
Concentrazione 10 mg/mL
Sinonimo Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI Formula InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMILES CN(C)N=O
IUPAC Name N,N-dimethylnitrous amide
Solvent or Matrix Ethanol
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Quantità 1 x 5 mL
Peso formulazione 74.048
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitrosodimethylamine 10 mg/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.