Learn More
N-Nitrosodipropylamine, TRC
Codice prodotto. 30011322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
250mg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011322 5 g 5g
30004519 25 g 25g
18033710 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5254805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-64-7
Formula molecolare C6 H14 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Sinonimo 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
IUPAC Name N,N-dipropylnitrous amide
SMILES CCCN(CCC)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-di-n-propylamine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Peso formulazione 130.1106