Learn More
N-Nitrosohexamethylenimine, TRC
Codice prodotto. 30475929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475929 50 mg -
30468157 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30475929 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN54658550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 932-83-2
Formula molecolare C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Sinonimo Hexahydro-1-nitroso-1H-azepine, N-Nitrosoazacycloheptane, N-Nitrosohexahydroazepine, Nitrosohexamethylenimine
IUPAC Name 1-nitrosoazepane
SMILES O=NN1CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosohexamethylenimine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Peso formulazione 128.095