Learn More
N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Nitroso-N-methylethanolamine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3 |
| Peso formulazione | 104.0586 |
| Percent Purity | >95% |