Learn More
N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, TRC
Codice prodotto. 30010000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010000 50 mg 50mg
30004170 250 mg 250mg
18071530 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010000 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN58905550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26921-68-6
Formula molecolare C3H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Sinonimo Ethanol, 2-(methylnitrosamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)ethanol, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosamine, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosoamine, N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, N-Methyl-N-nitrosoethanolamine, N-Nitrosomethyl(2-hydroxyethyl)amine
IUPAC Name N-(2-hydroxyethyl)-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCO)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-N-methylethanolamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 104.0586
Percent Purity >95%