Learn More
N-Nitrosometoprolol, TRC
Codice prodotto. 30007501
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007501 50 mg 50mg
17925075 25 mg 25mg
17980435 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007501 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN13729050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138768-62-4
Formula molecolare C15H24N2O4
Molecular Weight (g/mol) 296.36
Sinonimo 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-2-propanol
IUPAC Name N-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylnitrous amide
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN(N=O)C(C)C)cc1
Specifications
Materiale o nome chimico N-Nitrosometoprolol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Peso formulazione 296.1736
Percent Purity >95%