Learn More
N-Nitrosonebivolol, Mikromol
Codice prodotto. 30460041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30460041 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460041 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0947.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosonebivolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso Nebivolol
CAS 1391051-68-5
Nomi componenti o analita N-Nitroso Nebivolol
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C22 H24 F2 N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
InChI Formula InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC Name N,N-bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxy-ethyl]nitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 434.43
Quantità 25 mg
Peso formulazione 434.1653 g/mol