missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosooxprenolol, TRC

Codice prodotto. 30479923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30479923 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30479923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN137280100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N-Nitrosooxprenolol
CAS 96497-86-8
Formula molecolare C15 H22 N2 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo N-Nitrosooxprenolol, 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]- (9CI), 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-2-propanol, N-Nitrosooxprenolol
InChI Formula InChI=1S/C15H22N2O4/c1-4-9-20-14-7-5-6-8-15(14)21-11-13(18)10-17(16-19)12(2)3/h4-8,12-13,18H,1,9-11H2,2-3H3
SMILES CC(C)N(CC(O)COc1ccccc1OCC=C)N=O
IUPAC Name N-[2-hydroxy-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propyl]-N-propan-2-ylnitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 294.346
Peso formulazione 294.158
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.