Learn More
N’-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30135850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135850 25 mg 25mg
30009085 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135850 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN54500025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124521-15-9
Formula molecolare C11 H17 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 207.27
Sinonimo N’-Nitrosopentyl-3-(Picolyl) Amine
IUPAC Name N-pentyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)nitrous amide
SMILES CCCCCN(Cc1cccnc1)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-8-14(13-15)10-11-6-5-7-12-9-11/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3
Peso formulazione 207.1372