missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosopiperidine D10, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30311345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30311345 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30311345 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA15606510

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N-Nitrosopiperidine-d10
CAS 960049-21-2
Formula molecolare C5 2H10 N2 O
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMILES [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-nitrosopiperidine
Molecular Weight (g/mol) 124.21
Peso formulazione 124.1421 g/mol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.