Learn More
N-Nitrosopiperidine, TRC
Codice prodotto. 30005984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
30005984 5 g 5g
30041314 500 mg 500mg
30040662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30005984 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN5453705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-75-4
Formula molecolare C5 H10 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 114.15
Sinonimo Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
IUPAC Name 1-nitrosopiperidine
SMILES O=NN1CCCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico N-Nitrosopiperidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Peso formulazione 114.0793
Percent Purity >95%