missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosopiperidine, TRC

Codice prodotto. 30041314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041314 500 mg 500mg
30040662 1 g 1g
30005984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30041314 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN545370500MG
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 100-75-4
Formula molecolare C5 H10 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 114.15
Sinonimo Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
IUPAC Name 1-nitrosopiperidine
SMILES O=NN1CCCCC1

Specifications

Materiale o nome chimico N-Nitrosopiperidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Peso formulazione 114.0793
Percent Purity >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.