Learn More
N-Nitrososotalol, Mikromol
Codice prodotto. 30460997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30460997 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460997 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0046.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrososotalol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrososotalol
CAS 134720-07-3
Nomi componenti o analita N-Nitrososotalol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H19 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
IUPAC Name N-[4-[1-hydroxy-2-[nitroso(propan-2-yl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 301.362
Quantità 25 mg
Peso formulazione 301.11 g/mol