Learn More
N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea (90%), TRC
Codice prodotto. 30010315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010315 25 mg 25mg
30003663 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN54725025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69113-01-5
Formula molecolare C7 H12 Cl3 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 276.55
IUPAC Name 1,1,3-tris(2-chloroethyl)-3-nitrosourea
SMILES ClCCN(CCCl)C(=O)N(CCCl)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H12Cl3N3O2/c8-1-4-12(5-2-9)7(14)13(11-15)6-3-10/h1-6H2
Peso formulazione 274.9995