Learn More
n-Nonadecane, 99%
Descrizione
n-Nonadecane is used as a fragrance agent in cosmetics and perfumes. It is used by egg parasitoid Trissolcus basalis to discriminate between female and male hosts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
n-Nonadecane is used as a fragrance agent in cosmetics and perfumes. It is used by egg parasitoid Trissolcus basalis to discriminate between female and male hosts.
Solubility
Soluble in Chloroform, Hexane.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in well sealed container.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Nonadecane |
| Punto di fusione | 32°C to 34°C |
| Densità | 0.786 |
| Punti di ebollizione | 330°C to 331°C |
| Punto d'infiammabilità | 168°C (334°F) |
| Indice di rifrazione | 1.441 |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 1742892 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Chloroform,Hexane. |
| Peso formulazione | 268.53 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Nonadecane
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonadecane