Learn More
n-Nonane 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319652 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319652 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010086ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Nonane
CAS 111-84-2
Nomi componenti o analita n-Nonane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H20
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nonane, NSC 72430, Nonane-5-C12, Shellsol 140, n-Nonane
InChI Formula InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCC
IUPAC Name nonane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 128.26
Quantità 1 mL
Peso formulazione 128.1565 g/mol