Codice prodotto. 10755642
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
10755642
100 mL
AcroSeal™ Glass Bottle
100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10755642
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
435631000
158.00€ 145.00€ / 100mL Risparmia 13.00€ 8% Sconto
Articolo soggetto a restrizioni
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 111-84-2 | C9 H20 | 128.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Materiale o nome chimico
n-Nonane
CAS
111-84-2
CAS min. %
98.5
CAS max %
100.0
Punto di fusione
-53.0°C
Colore
Colorless
Densità
0.7180g/mL
Punti di ebollizione
151.0°C
Punto d'infiammabilità
31°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Intervallo percentuale saggio
98.5% min. (GC)
Imballaggio
AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare
C9 H20
Formula lineare
CH3 (CH2 )7 CH3
Indice di rifrazione
1.4040 to 1.4060
Quantità
100 mL
Residuo dopo l'evaporazione
0.0003% max.
Gravità specifica
0.718
Sinonimo
n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in benzene, acetone, chloroform
InChI Key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCCCCCCCC
IUPAC Name
nonane
Molecular Weight (g/mol)
128.26
PubChem CID
8141
ChEBI
CHEBI:32892
Peso formulazione
128.26
Percent Purity
99%
Forma fisica
Liquid
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .
Hittar du en möjlighet till förbättring?