Learn More
n-Nonane, 99%
Codice prodotto. 11423247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423247 100 mL 100mL
11433247 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11423247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16177.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128.259 g/mol
Nonane is used in organic synthesis, as a solvent, as a distillation chaser and as a fuel additive. It is also used in biodegradable detergent. It is an active ingredient of such petroleum fractions as varnish makers and painter naphtha, 140 flash, stoddard solvents and in gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Nonane is used in organic synthesis, as a solvent, as a distillation chaser and as a fuel additive. It is also used in biodegradable detergent. It is an active ingredient of such petroleum fractions as varnish makers and painter naphtha, 140 flash, stoddard solvents and in gasoline.
Solubility
Miscible with ethanol, ether, acetone, benzene, chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-84-2
Formula molecolare C9H20
Molecular Weight (g/mol) 128.259
Numero MDL MFCD00009574
InChI Key BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
IUPAC Name nonane
SMILES CCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Nonane
Punto di fusione -53°C
Densità 0.718
Punti di ebollizione 150°C to 152°C
Punto d'infiammabilità 31°C (87°F)
Formula lineare CH3(CH2)7CH3
Indice di rifrazione 1.4054
Quantità 100 mL
Numero UN UN1920
Beilstein 1696917
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water.
Peso formulazione 128.26
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Nonane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nonane