Learn More
n-Nonanoic acid, 97%
Codice prodotto. 10786042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10786042
Marca: Thermo Scientific Acros 356241000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-05-0
Formula molecolare C9H18O2
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Numero MDL MFCD00004433
InChI Key FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC Name nonanoic acid
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Nonanoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 12.5°C
Colore Colorless
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 254.0°C
Punto d'infiammabilità 114°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7CO2H
Indice di rifrazione 1.4299 to 1.4339
Quantità 100 g
Beilstein 02, 352
Indice di Merck 15, 7179
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Nonanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.