Learn More
n-Nonanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30474789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN6493851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nonanoic acid (Pelargonic acid)
CAS 112-05-0
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C9 H18 O2
Quantità 1 g
Sinonimo Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex
InChI Formula InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name nonanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Peso formulazione 158.1307
Percent Purity >95