Learn More
n-Nonylamine, 98%
Codice prodotto. 13488338 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13488338 500 mL Glass Bottle 500mL
10684792 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10403065 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488338 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129185000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-20-9
Formula molecolare C9H22ClN
Molecular Weight (g/mol) 179.73
Numero MDL MFCD00008249
InChI Key IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC Name nonan-1-amine
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Specifica
Materiale o nome chimico n-Nonylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7840g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)8NH2
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4340
Quantità 500 mL
Numero UN 2922
Beilstein 04,198
Gravità specifica 0.784
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 143.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Nonylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.