Learn More
N-Norbimatoprost, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Norbimatoprost |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H33NO4/c24-23(28)11-7-2-1-6-10-19-20(22(27)16-21(19)26)15-14-18(25)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,25-27H,2,7,10-13,16H2,(H2,24,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 387.241 |