Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, 95%
Codice prodotto. 10061810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10061810 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10674822 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10564454 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10061810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156460250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10416-59-8
Formula molecolare C8H21NOSi2
Molecular Weight (g/mol) 203.43
Numero MDL MFCD00008270
InChI Key SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -8°C
Colore Beige to Brown or Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 71°C to 73°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4165 to 1.4185
Quantità 25 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
IUPAC Name trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)ethanimidate
Peso formulazione 203.43
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.