Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11394978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394978 25 g 25g
11384978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394978 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043928.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used for analytical purposes or as a chemical reagent for synthesis of more complex molecules. It is silylation reagent useful in GC and GC-MS for the derivatization of a wide range of functional groups under mild conditions. It is also used as DAT inhibitor and a SLC6A2 inhibitor. It is routinely used to derivatize carboxylic acids, phenols, steroids, amines, alcohols, and alkaloids and amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25561-30-2
Formula molecolare C8H18F3NOSi2
Molecular Weight (g/mol) 257.403
Numero MDL MFCD00008269
InChI Key XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Sinonimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC Name trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimethylsilylethanimidate
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Nota nome With 1% TMCS
Punto di fusione -10°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.97 g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 23°C (73°F)
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Indice di rifrazione 1.384
Quantità 25 g
Numero UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (hydrolyses),chloroform and hexane.
Peso formulazione 257.4
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide