Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS
Descrizione
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Nota nome | With 1% TMCS |
| Punto di fusione | -10°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.97 g/mL |
| Punti di ebollizione | 145°C to 147°C |
| Punto d'infiammabilità | 23°C (73°F) |
| Imballaggio | Fiala |
| Indice di rifrazione | 1.384 |
| Quantità | 5 x 1 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate