Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523508
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
25561-30-2, 75-77-4
C8H18F3NOSi2
257.4
MFCD00008269
XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
9601896
trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimethylsilylethanimidate
C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
25561-30-2, 75-77-4
C8H18F3NOSi2
257.4
MFCD00008269
XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
9601896
trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimethylsilylethanimidate
C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9740g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 147.0°C
Punto d'infiammabilità 34°C
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.974
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis
Peso formulazione 257.4
Percent Purity ≥98.0% (excluding TMCS), 1.5% max. TMCS
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.