Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (~90%), TRC
Codice prodotto. 30008704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008704 5 g 5g
30005716 100 g 100g
30010503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008704 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5886705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25561-30-2
Formula molecolare C8 H18 F3 N O Si2
Molecular Weight (g/mol) 257.4
Sinonimo BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
IUPAC Name trimethylsilyl (1E)-2,2,2-trifluoro-N-trimethylsilylethanimidate
SMILES C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)\C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Peso formulazione 257.0879