Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (~90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+ |
| Peso formulazione | 257.0879 |