Learn More
N,O-Dimethyl-Naltrexone Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,O-Dimethyl-Naltrexone Bromide |
| CAS | 1005410-37-6 |
| Formula molecolare | C22H28BrNO4 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (3R,4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-7-oxo-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H28NO4.BrH/c1-23(12-13-3-4-13)10-9-21-18-14-5-6-16(26-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)11-14;/h5-6,13,17,20,25H,3-4,7-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,20+,21+,22-,23?;/m1./s1 |
| SMILES | [Br-].COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)CC6CC6 |
| IUPAC Name | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 450.37 |
| Peso formulazione | 449.1202 |