Learn More
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 116340250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6638-79-5 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10030790
  • 105.00€ / 25g
Spedizione stimata: 30-07-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Coupling reagent
Specifica
Identificatori chimici
6638-79-5
97.54
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
81138
[H+].[Cl-].CNOC
C2H8ClNO
MFCD00012485
n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
N-methoxymethanamine;hydrochloride
Specifica
(10% aq. soln.) clear
Authentic
0.5% max.
112.0°C to 116.0°C
98%
97.5
98%
CH3ONHCH3·HCl
04, 534
n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
N-methoxymethanamine;hydrochloride
81138
Crystalline Powder or Crystals
N, O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Glass bottle
White
25g
6638-79-5
100.0
C2H8ClNO
MFCD00012485
11,201; 12,205; 15,144
(10% in water) Clear
[H+].[Cl-].CNOC
97.54
97.55
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati