Learn More
n-Octacosane, 99%
Codice prodotto. 11388968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388968 50 g 50g
11368968 10 g 10g
11378968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11388968 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042460.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-02-4
Formula molecolare C28H58
Molecular Weight (g/mol) 394.77
Numero MDL MFCD00009355
InChI Key ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
IUPAC Name octacosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octacosane
Punto di fusione 61°C to 63°C
Punti di ebollizione 440°C
Punto d'infiammabilità 227°C (441°F)
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,acetone,benzene,and toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 394.77
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline