Codice prodotto. 11475240
Click to view available options
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Dimensione della confezione
11475240
5 g
5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
11475240
Fornitore
Alfa Aesar™
N. del fornitore
044512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
Materiale o nome chimico
n-Octadecane
CAS
593-45-3
Punto di fusione
28°C
Colore
White
Densità
0.782g/mL
Punti di ebollizione
317°C
Punto d'infiammabilità
166°C (330°F)
Odore
Odorless
Formula molecolare
C18H38
Indice di rifrazione
1.4390
Numero MDL
MFCD00009007
Quantità
5 g
Sinonimo
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
InChI Key
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name
octadecane
Molecular Weight (g/mol)
254.502
PubChem CID
11635
ChEBI
CHEBI:32926
Peso formulazione
254.5
Percent Purity
≥99.5%
Forma fisica
Crystalline Mass/Melt
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?