Learn More
n-Octadecane, tech., 90%
Codice prodotto. 11488390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488390 5 kg 5kg
11498390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11488390 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044301.A7
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as a solvent, a lubricant, transformer oil and an anti-corrosion agent. It is also used in paraffin and as a chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-45-3
Formula molecolare C18H38
Molecular Weight (g/mol) 254.502
Numero MDL MFCD00009007
InChI Key RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC Name octadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octadecane
Punto di fusione 28°C
Colore White
Densità 0.782 g/mL
Punti di ebollizione 317°C
Punto d'infiammabilità 166°C (330°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 5 kg
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 254.5
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Mass/Melt
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Octadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane