Learn More
n-Octadecyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octadecanol-1,1-D2 |
| CAS | 86369-69-9 |
| Formula molecolare | C18 D2 H36 O |
| Quantità | 0.5 g |
| Sinonimo | 1-Octadecan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), α-Dideuteriostearyl alcohol;Stearyl-1,1-d2 alcohol, 1-Octadecanol-1,1-d2, 1-Octadecanol-1,1-D2, n-Octadecyl-1,1-d2 alcohol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3/i18D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC Name | 1,1-dideuteriooctadecan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.506 |
| Peso formulazione | 272.305 g/mol |
| Vedi altri risultati |