Learn More
n-Octadecyltrichlorosilane (>90%), TRC
Codice prodotto. 30411398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411398 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO1485652.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octadecyltrichlorosilane
CAS 112-04-9
Formula molecolare C18H37Cl3Si
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name trichloro(octadecyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 387.93
Peso formulazione 386.173