Learn More
n-Octadecyltrichlorosilane (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Octadecyltrichlorosilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Formula molecolare | C18H37Cl3Si |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | trichloro(octadecyl)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 387.93 |
| Peso formulazione | 386.173 |