Learn More
n-Octadecyltrimethylammonium chloride, 95%
Codice prodotto. 15417148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417148 10 g 10g
15407148 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60665.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348.06 g/mol
Emulsion (main components are high polymeric and cyclic silicones); forms a protective film to coat split ends; conditioning agent for rinses and shampoos; glazing agent for hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Emulsion (main components are high polymeric and cyclic silicones); forms a protective film to coat split ends; conditioning agent for rinses and shampoos; glazing agent for hair.
Solubility
Soluble in water 1.759 mg/L @ 25°C.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-03-8
Formula molecolare C21H46ClN
Molecular Weight (g/mol) 348.06
Numero MDL MFCD00050188
InChI Key VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
PubChem CID 8155
ChEBI CHEBI:81710
IUPAC Name trimethyl(octadecyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Formula lineare CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Quantità 10 g
Beilstein 3917847
Informazioni di solubilità Soluble in water 1.759mg/L @ 25°C.
Peso formulazione 348.05
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octadecyltrimethylammonium chloride