Learn More
n-Octane, 97%, pure
Codice prodotto. 10797973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10797973 25 L Metal drum 25L
10064332 1 L Glass Bottle 1L
10482071 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10797973 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00€
    1757.00€ / 25L
    Risparmia 153.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-65-9
Formula molecolare C8H18
Molecular Weight (g/mol) 114.23
Numero MDL MFCD00009556
InChI Key TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC Name ottano
SMILES CCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico n-Octane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7080g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C to 127.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Metal drum
Formula lineare CH3(CH2)6CH3
Indice di rifrazione 1.3965 to 1.3985
Quantità 25 L
Beilstein 01,159
Indice di Merck 15,6838
Gravità specifica 0.708
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 114.23
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Liquid