Learn More
N-Octanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11463633 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Change view
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Unit Size:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11463633 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10617612 500 mL Amber glass bottle 500mL
12668645 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11463633 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0030/PB17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 124-07-2
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.214
Numero MDL 4429
InChI Key WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC Name octanoic acid
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Specifications
Punto di fusione 16°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 237°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 5
Peso formulazione 144.21g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Octanoic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.